W237712
Succinate de diéthyle
natural, ≥99%, FG
Synonyme(s) :
Diethyl butanedioate
50,10 €
About This Item
50,10 €
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
300
400
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
6 (vs air)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; grape; waxy; fruity; floral
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup