UPJSTAQ
Ultra pure JumpStart™ Taq DNA Polymerase
DNA-free, Nuclease-free Hot-start Taq Polymerase, designed for further manufacture
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli expressed in
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
DNA free
RNase and DNase free (also Nickase free)
Conditionnement
pkg of 1.5 kU
Technique(s)
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- Quantitative PCR
- Multiplex PCR
- Amplification of complex genomic DNA and cDNA templates
- Amplification of low-copy number targets
- Microbiome analysis
- For further manufacture
Caractéristiques et avantages
- DNA-free
- DNase-free, RNase-free, and nickase-free
- Ideal for high throughput quantitative PCR applications
- Reduces nonspecific amplification and primer-dimers
- Increases product yield
- Allows for room-temperature PCR set-up
- Suitable for a large number of thermal cycles (>35)
- The average amplification length is 0.1 to 3kb
- Enhanced change control and quality agreement.
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Explorez des matières premières de haute qualité pour le développement de tests de diagnostic et la fabrication IVD. Tirez parti de notre expertise en matière de tests de diagnostic moléculaire et d'enzymes pour les essais moléculaires.