T2100000
Trimethadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, Trimethadione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trimethadione
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
Clé InChI
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)