Principaux documents
SQC1238
Supelco
Methyl Mercury in Sediment
certified reference material
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC SQC-1238
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes..
Analyte
Description
    Methylmercury 0 - 10.0 µg/kg
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Joshua T Ackerman et al.
Environmental toxicology and chemistry, 38(10), 2178-2196 (2019-07-26)
Wetland environments provide numerous ecosystem services but also facilitate methylmercury (MeHg) production and bioaccumulation. We developed a wetland-management technique to reduce MeHg concentrations in wetland fish and water. We physically modified seasonal wetlands by constructing open- and deep-water treatment cells