SMB01362
Arginylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Arg-phe, Arginyl-phenylalanine, RF, RF dipeptide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to beige
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)