SMB01361
Phosphoramide mustard cyclohexylamine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-Chloroethyl)phosphorodiamidic acid, cyclohexylamine, Friedman acid, cyclohexylamine, PAM cyclohexylamine, PM cyclohexylamine, PMC, Phosphamide mustard, Cyclohexylamine, Phosphorodiamidic mustard, Cyclohexylamine
59,50 €
About This Item
59,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
ClCCN(P(N)(O)=O)CCCl.NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N.C4H11Cl2N2O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;5-1-3-8(4-2-6)11(7,9)10/h6H,1-5,7H2;1-4H2,(H3,7,9,10)
Clé InChI
BGTIPRUDEMNRIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable