S2554
Phosphate de sodium monobasic
meets USP testing specifications, anhydrous
Synonyme(s) :
Phosphate monosodique, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Essai
98.0-103.0% (T)
Forme
powder
pH
4.1-4.5
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.