Principaux documents
S114
Supelco
Nor-R-(+)-SCH-23390 hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-(+)-7-Chloro-8-hydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl.Oc1cc2[C@H](CNCCc2cc1Cl)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO.ClH/c17-15-8-12-6-7-18-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,18-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
Clé InChI
KTHOTRUZLPTFOY-PFEQFJNWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable