RTC000081
1,2-Dichloroéthane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1601180
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)