QCMIC213
Salmonella - Sludge QC 4 Levels
About This Item
Qualité
certified reference material
Conditionnement
set of
Fabricant/nom de marque
RTC QC-MIC-213
Application(s)
environmental
food and beverages
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Salmonella spp.
Description générale
Conditionnement
Contains not the phosphate buffered hydrolyzing solution. The buffer can be ordered separately under the number Z699489 (Aldrich).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable