PHR3818
Isoflupredone Acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
9α-Fluoroprednisolone 21-acetate, (11β)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1348907
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 250 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@](CC4)(O)C(=O)COC(=O)C)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C23H29FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,27,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
ZOCUOMKMBMEYQV-GSLJADNHSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable