PHR3733
Palmitoléate de méthyle
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
cis-9-hexadécénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide palmitoléïque
408,00 €
About This Item
408,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1431625
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
−0.5-0.5 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Clé InChI
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C