PHR3547
Anagrelide Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Ethyl 2-amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazolineacetate monohydrobromide, Ethyl 2-(5,6-dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate hydrobromide
583,00 €
About This Item
583,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1034771
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
[Br-].Clc1c2c(ccc1Cl)NC(=[N+H2])N(C2)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H13Cl2N3O2.BrH/c1-2-19-10(18)6-17-5-7-9(16-12(17)15)4-3-8(13)11(7)14;/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H2,15,16);1H
Clé InChI
UIACKXKZPDPMBY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable