PHR3543
Nonanal
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Aldéhyde C-9, Aldéhyde nonylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Pression de vapeur
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Conditionnement
pkg of 1 g
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
93 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable