PHR3340
Repaglinide Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
488,00 €
About This Item
488,00 €
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1600835
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O(CC)c1c(ccc(c1)CC(=O)O)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
OTGSESBEJUHCES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable