PHR3296
Cefuroxime Axetil
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 502
traceable to Ph. Eur. C0694990
traceable to USP 1098220
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 700 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CC=CO2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C(OC(C)OC(C)=O)=O)=C(COC(N)=O)CS3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
Clé InChI
KEJCWVGMRLCZQQ-YJBYXUATSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)