PHR3096
Plastic Additive 11
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1545023
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Pf
>350 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
Clé InChI
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)