PHR2963
2-(N-Formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-1-one
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
2-(N-Formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, Praziquantel Impurity C (Ph. Eur.)
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1554670
Famille d'API
praziquantel
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N2(CCc3c(cccc3)C2=O)C(=O)CN(C(=O)C1CCCCC1)C=O
InChI
1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Clé InChI
RPNVVNYKJLHAFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable