PHR2929
Balsalazide Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(E)-5-[(p-Carboxyphenyl)azo]-2-salicylic acid disodium salt, 5-[(1E)-2-(4-Carboxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1048266
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
balsalazide
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)