PHR2902
Huile d′olive
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Huile d’olive
130,00 €
About This Item
130,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1478254
Famille d'API
olive oil
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 5x400 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.