PHR2777
Promethazine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 50 mg
Synonyme(s) :
Isopromethazine hydrochloride, N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine monohydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine hydrochloride
563,00 €
About This Item
563,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1570029
Famille d'API
promethazine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)C(CN(C)C)C.Cl
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
RISCHQYUHLQSBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable