PHR2730
Butyraldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Butyraldehyde, Butanal
48,80 €
About This Item
48,80 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1084259
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
90 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
butyraldehyde
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
390 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Conditionnement
pkg of 1.2 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.380 (lit.)
pb
75 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup