PHR2644
Potassium de pénicilline V
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Pénicilline V potassium salt
153,00 €
About This Item
153,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. P1100000
traceable to USP 1504503
Famille d'API
penicillin & derivatives
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)COc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Clé InChI
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable