PHR2583
Memantine Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Synonyme(s) :
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
327,00 €
About This Item
327,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1380546
Famille d'API
memantine
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
201 °C (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Clé InChI
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable