PHR2546
Oxaliplatin Related Compound F
Synonyme(s) :
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN′)diiodoplatinum
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1481260
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
oxaliplatin
Conditionnement
pkg of 50 mg
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
Clé InChI
KEZVWGKGXZSYRH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable