PHR2468
Glycopyrrolate Related Compound L
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Methyl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Cyclopentylmandelic acid methyl ester, Methyl cyclopentylphenylglycolate, NSC 93811
625,00 €
About This Item
625,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1296100
Famille d'API
glycopyrrolate
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(C)C(=O)C(O)(C2CCCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3
Clé InChI
FGMUSNHTKNGVQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable