The '3350' designated in the name of this product represents the molecular weight. In addition, the molecular weight is published in the product Certificate of Analysis as approximately 3350 daltons. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis.
https://www.sigmaaldrich.com/documents-search?tab=coa
PHR2362
Poly(éthylène glycol)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
PEG
126,00 €
About This Item
126,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1546547
Famille d'API
polyethylene glycol
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Estamos interesados en comprar polietilenglicol PHR2362 PS y veo que es trazable al de USP 1546547: Polietilenglicol de peso molecular Mw 3350 (3015-3685) pero en el vuestro PHR2362 no se especifica el peso molecular. ¿Me lo podéis pasar? ¿Y un CoA?