PHR2323
Aripiprazole Related Compound G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
7-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}quinolin-2(1H)-one, Dehydroaripiprazole
563,00 €
About This Item
563,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1042690
Famille d'API
aripiprazole
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(cccc1N2CCN(CC2)CCCCOc3cc4[nH][c](ccc4cc3)=O)Cl
InChI
1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
Clé InChI
CDONPRYEWWPREK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable