PHR2271
Ménaquinone-4
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Vitamine K2, Ménaquinone 4, Ménatétrénone
187,00 €
About This Item
187,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1381083
Famille d'API
menaquinone
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
Clé InChI
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable