PHR2195
Amoxicillin Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
611,00 €
About This Item
611,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1031616
Famille d'API
amoxicillin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
N([C@H](c1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)12(18)14-10(11(16)17)8-4-6-9(15)7-5-8/h4-7,10,15H,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
Clé InChI
BSXQHKOBFTYRJX-SNVBAGLBSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable