PHR2165
Metronidazole Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-(2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy)ethanol
563,00 €
About This Item
563,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
metronidazole
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CCOCCO
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UGPDZGBXWBKFMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable