PHR2051
Amlodipine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3-Ethyl 5-methyl (4RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2- (methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-({2-[2-(methylcarbamoyl)benzamido]ethoxy}methyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
555,00 €
About This Item
555,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001069
Famille d'API
amlodipine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(cccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)COCCNC(=O)c3c(cccc3)C(=O)NC)C(=O)OCC
InChI
1S/C29H32ClN3O7/c1-5-40-29(37)25-22(16-39-15-14-32-27(35)19-11-7-6-10-18(19)26(34)31-3)33-17(2)23(28(36)38-4)24(25)20-12-8-9-13-21(20)30/h6-13,24,33H,5,14-16H2,1-4H3,(H,31,34)(H,32,35)
Clé InChI
SNNCONCKJDOFKX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable