PHR1972
Acetaminophen Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone oxime
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)