PHR1811
Teicoplanin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Teicoplanin, Targocid, Teichomycin
176,00 €
About This Item
176,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001102
Famille d'API
teicoplanin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]4NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]8NC(=O)[C@H]9NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](c%13cc(c(cc%13)O)Oc%14cc9cc(c%14)O)[N+H3])Cc%10cc(c(cc%10)Oc%11c(c(cc8c%11)O2)O[C@@H]%12O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%12NC(=O)CCCCCCCCC)O)O)CO)Cl)c5cc(c(cc5)O)c6c(cc(cc6O
InChI
1S/C88H97Cl2N9O33/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-60(108)94-68-74(113)71(110)58(32-101)129-87(68)132-78-55-26-40-27-56(78)126-52-18-14-38(24-47(52)90)77(131-86-67(92-34(2)103)73(112)70(109)57(31-100)128-86)69-84(121)98-66(85(122)123)45-29-42(105)30-54(127-88-76(115)75(114)72(111)59(33-102)130-88)61(45)44-23-37(13-15-49(44)106)63(81(118)99-69)96-83(120)65(40)97-82(119)64-39-21-41(104)28-43(22-39)124-53-25-36(12-16-50(53)107)62(91)80(117)93-48(79(116)95-64)20-35-11-17-51(125-55)46(89)19-35/h11-19,21-30,48,57-59,62-77,86-88,100-102,104-107,109-115H,3-10,20,31-33,91H2,1-2H3,(H,92,103)(H,93,117)(H,94,108)(H,95,116)(H,96,120)(H,97,119)(H,98,121)(H,99,118)(H,122,123)/t48-,57-,58-,59-,62-,63-,64+,65-,66-,67-,68-,69+,70-,71-,72-,73-,74-,75+,76+,77-,86+,87+,88+/m1/s1
Clé InChI
BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable