PHR1682
Baclofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 28
traceable to Ph. Eur. B0200000
traceable to USP 1048200
Famille d'API
baclofen
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Description générale
Baclofen is a structural analog of γ-aminobutyric acid (GABA) and an antispastic agent commonly used for the treatment of spasticity as a result of spinal cord or brain injury.[1]
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable