PHR1606
Hydrocortisone 21-acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
21-acétate de 11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnène-3,20-dione, 21-acétate de 17-hydroxycorticostérone, 21-acétate de 4-pregnène-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Acétate de 17-α-hydroxycorticostérone
102,00 €
About This Item
102,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 584
traceable to Ph. Eur. H1400000
traceable to USP 1317007
Famille d'API
hydrocortisone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Hydrocortisone Acetate belongs to the class of corticosteroids, exhibiting antipruritic, anti-inflammatory and vasoconstrictive properties.[1] It is used in the treatment of various conditions such as allergic and breathing disorders or skin conditions.[2]
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable