Principaux documents
PHR1393
Supelco
Trihydrate d'ampicilline
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ampicilline trihydrate, D-(−)-α-aminobenzylpénicilline
1 G
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
104,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19N3O4S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.45
Beilstein:
5399534
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 785
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000/1033407
Famille d'API
ampicillin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Clé InChI
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Ampicillin trihydrate may be used as an analytical reference standard for the determination of ampicillin in plasma samples[1] and pharmaceutical formulations[2] by chromatography techniques.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Actions biochimiques/physiologiques
Un antibiotique β-lactamine avec groupement amine sur une chaîne latérale fixée à la structure de la pénicilline. Dérivé de la pénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne (réticulation des peptidoglycanes) en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane bactérienne. Bactéricide uniquement sur Escherichia coli en développement. Mode de résistance : clivage de l′anneau β-lactame de l′ampicilline par la β-lactamase. Spectre antimicrobien : bactéries Gram-négatif et Gram-positif.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1900 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Determination of ampicillin in human plasma by high-performance liquid chromatography using ultraviolet detection.
Akhtar MJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(4-5), 375-378 (1993)
Determination of amoxicillin, ampicillin, and penicillin G using a flow injection analysis method with chemiluminescence detection.
Chivulescu AI, et al.
Rev. Roum. Chim., 56(3), 247-254 (2011)
Hazem E Ghoneim et al.
The Journal of infectious diseases, 209(9), 1459-1468 (2013-11-26)
Secondary bacterial pneumonia is a significant cause of morbidity and mortality during influenza, despite routine use of standard antibiotics. Antibiotic-induced immunopathology associated with bacterial cell wall lysis has been suggested to contribute to these poor outcomes. Using Streptococcus pneumoniae in
Felipe H Coutinho et al.
Microbial ecology, 68(3), 441-452 (2014-05-14)
Bacterial resistance to antibiotics has become a public health issue. Over the years, pathogenic organisms with resistance traits have been studied due to the threat they pose to human well-being. However, several studies raised awareness to the often disregarded importance
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
International journal of molecular sciences, 15(12), 22995-23010 (2014-12-17)
The reaction of 5-(1-adamantyl)-4-ethyl or allyl-1,2,4-triazoline-3-thione with formaldehyde solution and various 1-substituted piperazines yielded the corresponding N-Mannich bases. The newly synthesized N-Mannich bases were tested for in vitro inhibitory activities against a panel of Gram-positive and Gram-negative bacteria and the