PHL89731
Mesaconitine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1a,3a,6a,14a,15a,16β)-1,6,16-Trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-aconitane-3,8,13,14,15-pentol 8-acetate 14-benzoate
483,00 €
About This Item
483,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O[C@@]12[C@@]3([H])[C@H](OC)[C@]4([H])[C@](COC)(CN(C)[C@H]35)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]45[C@]([H])(C[C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@]1([H])C(OC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O
InChI
1S/C32H45NO11/c1-16(34)44-32-22(29(38)43-28(37)17-10-8-7-9-11-17)18(12-19(40-4)27(32)36)31-21(41-5)13-20(35)30(15-39-3)14-33(2)26(31)23(32)24(42-6)25(30)31/h7-11,18-27,29,35-36,38H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27+,29?,30+,31+,32-/m1/s1
Clé InChI
IORXNCZGFBAKNU-IIEDEHCPSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable