PHL89648
Dioscin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Collettiside III, Diosgenin bis-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2,1→4)-beta-D-glucopyranoside, Polyphyllin III
542,00 €
About This Item
542,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC=C5[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]7O)([H])[C@@H]7O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]9O)([H])[C@@H]9O)C5)C)([H])[C@]6([H]
InChI
1S/C45H72O16/c1-19-9-14-45(54-18-19)20(2)30-28(61-45)16-27-25-8-7-23-15-24(10-12-43(23,5)26(25)11-13-44(27,30)6)57-42-39(60-41-36(52)34(50)32(48)22(4)56-41)37(53)38(29(17-46)58-42)59-40-35(51)33(49)31(47)21(3)55-40/h7,19-22,24-42,46-53H,8-18H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
Clé InChI
VNONINPVFQTJOC-ZGXDEBHDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable