Principaux documents
PHL89174
Chamazulen
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-éthyl-1,4-diméthylazulène, Chamazulène, Diméthylène
20 MG
696,00 €
696,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
696,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Beilstein:
1306577
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
696,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
278.6 °F
Point d'éclair (°C)
137 °C