PHL83759
7-Acetylintermedine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Intermedine 1-acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H27NO6/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)23-9-13-5-7-18-8-6-14(15(13)18)24-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14-,15-,17+/m1/s1
Clé InChI
RKDOFSJTBIDAHX-CYHLAULCSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)