Principaux documents
PHL83257
Isoformononetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′-Hydroxy 7-methoxyisoflavone
10 MG
1 080,00 €
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 080,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1c2c(ccc(c2)OC)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-15(8-12)20-9-14(16(13)18)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3
Clé InChI
LNIQZRIHAMVRJA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable