Principaux documents
PHL82638
Ginkgotoxin hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Methoxypyridoxine hydrochloride
10 MG
504,00 €
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
504,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.67
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl].n1c(c(c(c(c1)CO)COC)O)C
InChI
1S/C9H13NO3.Cl/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6;/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3;
Clé InChI
CFLJIULBPOGLDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable