Principaux documents
PHL82631
Senecionine N-oxide
phyproof® Reference Substance
5 MG
402,00 €
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
402,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.39
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N]21(=O)[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C[C@H]([C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)CC1
InChI
1S/C18H25NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1
Clé InChI
PLGBHVNNYDZWGZ-GPUZEBNTSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
F J Van Schalkwyk et al.
Forensic science international, 320, 110680-110680 (2021-01-19)
Senecio coronatus (known as izonkozonko and ubulibazi in Zulu) is commonly used in traditional medicine in South Africa as purification purgative and enemas for infants during weaning. We show for the first time that this species does not contain pyrrolizidine