Principaux documents
PHL80736
Astringin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′,4,5′-Tetrahydroxystilbene 3′-glucoside
10 MG
482,00 €
482,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
482,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
482,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc(cc(c2)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-16-17(25)18(26)19(27)20(29-16)28-13-6-11(5-12(22)8-13)2-1-10-3-4-14(23)15(24)7-10/h1-8,16-27H,9H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
PERPNFLGJXUDDW-CUYWLFDKSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable