PHL80491
Lithospermic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Lithospermic acid A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H22O12/c28-15-5-1-12(9-18(15)31)10-20(26(34)35)38-21(33)8-4-13-2-7-17(30)25-22(13)23(27(36)37)24(39-25)14-3-6-16(29)19(32)11-14/h1-9,11,20,23-24,28-32H,10H2,(H,34,35)(H,36,37)/b8-4+/t20-,23?,24?/m1/s1
Clé InChI
UJZQBMQZMKFSRV-UJVFRBSWSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)