P1347
Potassium bicarbonate
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP testing specifications
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable