Principaux documents
NISTRM8574
L-Glutamic acid
NIST® RM 8574, USGS41
Synonyme(s) :
Heavy carbon and nitrogen isotopes in L-glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Beilstein:
1723801
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit NISTRM8574 n'est pas disponible actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Carbon (13C), Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable