NISTC2416
Bullet lead
NIST® SRM® C2416
Synonyme(s) :
Lead
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Résistivité
20.65 μΩ-cm
Technique(s)
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Point d'ébullition
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM C2416_cert
SRM C2416_SDS
Autres remarques
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Sulfur (S), Silver (Ag), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)