Principaux documents
NIST8631B
Medium Test Dust (MTD)
NIST®SRM®
20 G
784,00 €
784,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 G
784,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
784,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 20 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Reference Material (RM) 8631b is intended to be used as a secondary material for calibrating particle sizing instruments, especially optical particle counters, when used in conjunction with published standard methods. A unit of RM 8631b consists of 20 g of a natural mineral dust that is heterogeneous in composition and polydisperse with respect to size.
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable